Läs mer
Invitrogen™ Quantu mRNA™ Classic 18S intern standard
Beskrivning
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S intern standard med Competimer™ teknologin använder speciellt modifierade Competimers av samma sekvens som de normala 18S primers som inte kan förlängas. Genom att justera förhållandet mellan 18S Competimers och normala 18S mRNA-primers kan signalen för 18S mRNA dämpas till nivån för mycket sällsynta meddelanden. De används för kvantitativ slutpunkts-RT-PCR och innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner. På grund av dess oföränderliga uttryck över vävnader och behandlingar är 18S ribosomalt RNA en idealisk intern kontroll för kvantitativ RNA-analys. Classic 18S Internal Standards innehåller samma primers/Competimers som var en del av den ursprungliga Quantu mRNA 18™S Internal Standards Module. De producerar en 489 bp PCR-produkt.
Tillbehörsprodukter:
Quantu mRNA™ Classic II 18S intern standard (kat. nr AM1717) producerar en 324 bp PCR-produkt, och Quantu mRNA™ Universal 18S intern standard (kat. nr. AM1718) fungerar över det bredaste utbudet av eukaryoter, inklusive djur, växter och många protozoer av PCR315 bp.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | AmbionkvantumRNA |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Förpackning | Rör |
| Inkluderar | 18S Primer Pair och 18S ™Competimer s lagras på– 20 °C. Kontrollmall-RNA ska lagras nedan– 70 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |