Läs mer
Invitrogen™ Quantu mRNA™ Classic II 18S intern standard
Product Code. 10703277
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 reaktioner
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
10703277 100 reaktioner Varje
1 options
Product Code. 10703277 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM1717
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S intern standard med Competimer™ teknologin använder speciellt modifierade Competimers av samma sekvens som de normala 18S primers som inte kan förlängas.
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S intern standard med Competimer™ teknologin använder speciellt modifierade Competimers av samma sekvens som de normala 18S primers som inte kan förlängas. Genom att justera förhållandet mellan 18S Competimers och normala 18S mRNA-primers kan signalen för 18S mRNA dämpas till nivån för mycket sällsynta meddelanden. De används för kvantitativ slutpunkts-RT-PCR och innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner. På grund av dess oföränderliga uttryck över vävnader och behandlingar är 18S ribosomalt RNA en idealisk intern kontroll för kvantitativ RNA-analys. Classic II 18S interna standarder producerar en 324 bp PCR-produkt.
Tillbehörsprodukter:
Quantu mRNA Classic™ 18S intern standard (kat.nr. AM1716) producerar en 489 bp PCR-produkt, och Quantu mRNA Universal™ 18S Internal Standard (kat. nr. AM1718) fungerar över det bredaste utbudet av eukaryoter, inklusive djur, växter och många protozoer och producerar en 315 bp PCR-produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinje AmbionkvantumRNA
Kvantitet 100 reaktioner
Förpackning Rör
Inkluderar 18S Primer Pair och 18S ™Competimer s lagras på– 20 °C. Kontrollmall-RNA ska lagras nedan– 70 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.