Läs mer
Invitrogen™ Quantu mRNA™ Universal 18S intern standard
Produktkod. 10574065
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10574065 100 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10574065 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1718
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S intern standard med Competimer™ teknologin använder speciellt modifierade Competimers av samma sekvens som de normala 18S primers som inte kan förlängas.
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S intern standard med Competimer™ teknologin använder speciellt modifierade Competimers av samma sekvens som de normala 18S primers som inte kan förlängas. Genom att justera förhållandet mellan 18S Competimers och normala 18S mRNA-primers kan signalen för 18S mRNA dämpas till nivån för mycket sällsynta meddelanden. De används för kvantitativ slutpunkts-RT-PCR och innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner. På grund av dess oföränderliga uttryck över vävnader och behandlingar är 18S ribosomalt RNA en idealisk intern kontroll för kvantitativ RNA-analys. Universal 18S Internal Standards fungerar över det bredaste utbudet av eukaryoter, inklusive djur, växter och många protozoer och producerar en 315 bp PCR-produkt.
Tillbehörsprodukter:
Quantu mRNA Classic™ 18S intern standard (kat.nr. AM1716) producerar en annan 489 bp PCR-produkt, och Quantu mRNA Classic™ II 18S intern standard (kat.nr AM1717) producerar en 324 bp PCR-produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje AmbionkvantumRNA
Kvantitet 100 reaktioner
Förpackning Rör
Inkluderar 18S Primer Pair och 18S ™Competimer s lagras på– 20 °C. Kontrollmall-RNA ska lagras nedan– 70 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.