Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ Rekombinant RNas A
Produktkod. 10310945
Change view
Kvantitet:
200μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10310945 200μ g Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10310945 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 SEK
    3011.65 SEK / 200µg
    Save 93.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas- och proteasaktivitet
För stora batchstorlekar är användningen av RNas fortfarande endast effektiv teknik som är användbar för att avlägsna värd-RNA. Andra metoder såsom selektiv utfällning, gelfiltrering, kromatografi och endogen E. coli RNas-nedbrytning har endast varit effektiva för rening i liten skala eller i bänkskala. Denna produkt designades specifikt för att minimera risken för att patogener introduceras i biobearbetning.
  • Väsentligen fri från värd-RNA
  • För forskningsansökningar
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Plasmid DNA-rening
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Frakt skick Torr is
Enzym RNase
Kvantitet 200μ g
Produkttyp Rekombinant RNas A
Produktlinje Ambion