Läs mer
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Utrustning
Beskrivning
Innehåller
Retic Lysate should be stored at -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met, and Capped Xef-1 RNA should be stored below -70°C. Nuclease-free Water can be stored at any temperature.
Retic Lysate IVT™ Kit översätter effektivt in vitro-syntetiserade transkript, poly(A) RNA och totalt RNA, inklusive svåröversatta RNA. Det optimerade lysatet resulterar i högt proteinutbyte, biologisk aktivitet och konsekvent prestanda. En rapport i Nucleic Acids Research (1) fann att vissa kommersiella retikulocytlysat hade dålig trohet för initiering vid lämpligt AUG-initiatorkodon. Retic Lysate IVT Kit testades med hjälp av Kozaks konstruktioner och det visade hög trohet för initiering vid rätt AUG.
- Översätter effektivt en mängd olika högmolekylära proteiner och både capped och uncapped mRNA
- Rymmer stora volymer av mall-mRNA
Lysatet har optimerats för translation genom tillägg av ett ATP-regenererande system, hemin och tRNA från kalvlever. Inkluderad i satsen är en optimerad översättningsmix (-Met eller -Leu) för översättning av både begränsade och obegränsade meddelanden tillsammans med buffertar med högt och lågt salt. Dessa buffertar kan användas för att maximera proteinutbyte och aktivitet från svåröversatta sekvenser.
1. Kozak, M. (1990) Utvärdering av troheten för initiering av translation i retikulocytlysat från kommersiella källor. Nucleic Acids Res 18:2828.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •5x 200μ l (förvaras vid -80 °C) • 2x 1,75 ml nukleasfritt vatten (förvaras vid valfri temperatur) • 100μ l 20X Translation Mix minus-Met • 100μ l 20X Translation Mix minus-Leu • 100μ l High Salt Mix minus-Met • 100μ l Low Salt Mix minus-Met • 50μ l Capped Xef-1 RNA (50μ g/ml) Om inget annat anges, förvara reagenser under -70 °C. Förvara inte cellfria translationssystem i vätskefasen av ett lagringssystem för flytande kväve. |
| Formatera | Kit |
| Uttryckt proteintyp | Vattenlösligt protein |
| Uttrycksmekanism | Cellfritt uttryck |
| Uttryckssystem | Cellfri |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription |
| Antal reaktioner | 60 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttyp | Retic Lysate |
| Kvantitet | 60 reaktioner |
| Visa mer |