Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas H, från E. coli , 10 U/μ L
Produktkod. 10311375
Kvantitet:
1000 U
200 U
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10311375
Brand: Invitrogen™ AM2292
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Endonukleasfri, exonukleasfri, proteasfri
Ribonukleas H (RNase H) isoleras från en E. coli -stam som överuttrycker genen. RNas H bryter specifikt ned RNA i RNA:DNA-hybrider för att producera 3'-hydroxyl- och 5'-fosfatterminerade produkter.
  • Bryter inte ned DNA eller ohybridiserat RNA
  • Integrerad del av de flesta RNA-amplifierings- och NASBA-protokoll och kan användas för att bryta ned specifika RNA när komplementär DNA-oligo hybridiseras, såsom poly(A)-svansborttagning från mRNA hybridiserat till oligo(dT)
  • Rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas-, RNas- och proteasaktivitet
  • Levereras i ett rör innehållande 200U (10U/μ L
  • Enhetsdefinition: En enhet ribonukleas H är mängden enzym som krävs för att öka fluorescensen med 1,5 RFU per sek. vid 37 C °med användning av 20 pmol av RNaseAlert™ sond kopplad till 1000 pmol av en komplementär oligonukleotid som substrat
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Innehåll och lagring -20 °C
Frakt skick Torr is
Enzym RNase
Kvantitet 200 U
Produkttyp Ribonukleas H
Produktlinje Ambion™