Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas H, från E. coli , 10 U/μ L
Kvantitet:
1000 U
200 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ribonukleas H (RNase H) isoleras från en E. coli -stam som överuttrycker genen. RNas H bryter specifikt ned RNA i RNA:DNA-hybrider för att producera 3'-hydroxyl- och 5'-fosfatterminerade produkter.
- Bryter inte ned DNA eller ohybridiserat RNA
- Integrerad del av de flesta RNA-amplifierings- och NASBA-protokoll och kan användas för att bryta ned specifika RNA när komplementär DNA-oligo hybridiseras, såsom poly(A)-svansborttagning från mRNA hybridiserat till oligo(dT)
- Rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas-, RNas- och proteasaktivitet
- Levereras i ett rör innehållande 200U (10U/μ L
- Enhetsdefinition: En enhet ribonukleas H är mängden enzym som krävs för att öka fluorescensen med 1,5 RFU per sek. vid 37 C °med användning av 20 pmol av RNaseAlert™ sond kopplad till 1000 pmol av en komplementär oligonukleotid som substrat
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | RNase |
| Kvantitet | 1000 U |
| Produkttyp | RNase H |
| Produktlinje | Ambion |