Läs mer
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-reningskit
Beskrivning
Kitet Ambion™ RiboPure™ är utformat för snabb rening av högkvalitativt RNA från vävnadsprover eller odlade celler. Kitet kombineras TRI Reagent™ med glasfiberfilterrening för att ge exceptionellt rent RNA, fritt från restproteiner och lipider. Kitet innehåller tillräckliga reagenser för 50 reningar från 1 – 100 mg vävnad eller 0,1 – 20 x 106 odlade celler vardera.
- Ger den högsta renheten av RNA som är möjlig
- Idealiskt för de mest strikta nedströmsapplikationerna
- Hanterar problematiska prover med lätthet
- Snabbt (mindre än 30 minuter) och enkel procedur
RNA isolerat med RiboPure™ Kit är lämpligt för användning i alla vanliga nedströmsapplikationer, inklusive cDNA-syntes, realtids- och slutpunkts-RT-PCR, mikroarrayanalys, northern blots och RNase-skyddsanalyser. Protokollet RiboPure™ är särskilt lämpligt för bearbetning av prover som är svåra att bryta, eller prover som innehåller stora mängder ribonukleases eller andra föroreningar. Proverna homogeniseras först i TRI Reagent™, en monofasisk lösning som innehåller fenol och guanidin-tiocyanat, för att snabbt lysera celler och inaktivera nukleaser. Tillsats av bromokloropropan (BCP) resulterar i separation av homogenatet i vatten- och organiska faser. RNA delar sig till vattenfasen, medan DNA och protein förblir i interfasen och organisk fas. Den vattenbaserade fasen tas bort och passerar genom ett glasfiberfilter som binder RNA:t. Filtret tvättas och RNA:t elueras. Proceduren är kompatibel med vävnader som senare lagrats i AmbionsRNA™. Den totala RNA-avkastningen är vanligtvis 100 – 500 μg per 100 mg vävnad, beroende på vävnadstyp.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •50 mL TRI-reagens; förvara °vid •4 C 50 filterpatroner; rumstemperatur • 100 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur • 60 ml tvättlösning (koncentrerad); rumstemperatur • 11 ml elueringsbuffert; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spin Column (glasfiberfilter) |
| Reningstid | 30 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 100μ L |
| Provtyp | Celler, Vävnad |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Produkttyp | Sats |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TRI Reagent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine