Läs mer
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-reningskit, blod
Produktkod. 10448834
Change view
Kvantitet:
40 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10448834 40 förberedelser 100g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10448834 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1928
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
25 ml elueringslösning; 40 ml lyslösning; 25 ml syra-fenol: kloroform; 5 ml natriumacetatlösning; 35 ml tvättlösning 1; 70 ml tvätt 2/3 koncentrat; 100mL RNA senare Lösning; 40 filterpatroner; 80 Samlingsrör; 100 μL DNas I, 8 U/μ L; 850 μL 20X DNas-buffert; 1,2 ml DNas-inaktiveringsreagens; 1mL Formaldehyd Load Dye. Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 40 RNA-isolering från –300 500 μL helblod.
RiboPure™ -Blood Kit är för isolering av högkvalitativt RNA direkt från helblod.
RiboPure™ -Blood Kit är för isolering av högkvalitativt RNA direkt från helblod. Satsen kombinerar två metoder för RNA-rening för att effektivt ta bort blodkomponenter (protein, hem, genomiskt DNA och RNaser) som kan äventyra nedströmsprocedurer. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 40 RNA-reningar från helblodsprover från 0,3 –0,5 ml vardera.
Fördelar med RiboPure™ - Blodsats:
• Rena totalt RNA direkt från helblod —utan föregående återhämtning av WBC
• Enkel, snabb —procedur från blod till RNA på mindre än 30 minuter
• Inkluderar RNA senare™ —Lösningsförvara blodprover 3 dagar eller mer i rumstemperatur
• Inkluderar DNA- fri™ Reagenser —för att färdigställa RNA för RT-PCR och
arrayanalys Applikationer
RiboPure™ -Blood Kit producerar höga utbyten av rent RNA direkt från helblod, vilket eliminerar behovet av att isolera WBC före RNA-rening. RNA återvunnet med RiboPure™ -Blood Kit kan användas i de mest utmanande applikationerna, inklusive realtids RT-PCR och arrayanalys. Genomsnittliga utbyten av RNA är mellan –2 4μ g/0,5 mL helblod (variationen beror på skillnader i antal vita blodkroppar mellan proverna).
Stabilisera RNA i helblod
Vid insamling av blodprover för RNA-analys krävs ofta förvaring av proverna före RNA-isolering. RiboPure™ -Blood Kit innehåller RNA senare ™Lösning för stabilisering av RNA i helblod. Det också“ fryser” genuttrycksprofilen för cellerna. Behandlade prover kan förvaras säkert vid omgivningstemperatur under längre tidsperioder (upp till tre dagar eller mer). Blodprover lagrade i RNA senare™ Lösning ger RNA av jämförbar kvalitet som blodprover som behandlas direkt (se figur).
Enkel procedur ger mycket rent RNA
RiboPure™ - Blodproceduren består av tre steg: 1) tillsats av lyslösning direkt till RNA senare ™behandlat eller färskt helblod, 2) initial RNA-rening genom fenol/kloroformextraktion och 3) slutlig RNA-rening på ett glasfiberfilter. En ytterligare DNas-behandling kan sedan utföras med DNA-free™ Reagenser som ingår i satsen. Hela proceduren, inklusive DNase-behandling, kan slutföras på mindre än 1 timme.
Tillbehörsprodukter RNA:t
kan därefter berikas för vita blodkroppar (WBC) mRNA med hjälp av vår GLOBINclear™ Kit för att selektivt ta bort globintranskript. Musen RiboPure™ -Blood RNA Isolation Kit (kat.nr AM0951) finns också tillgängligt för återvinning av totalt RNA —och eventuellt mikroRNA —direkt från mus- eller råttblod. Mus RiboPure™ -Blodet inkluderar provrör förladdade med RNA senare lösning ™för att förhindra RNA-nedbrytning och bevara RNA-profiler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •25 ml elueringslösning (4 °C)
• 40 ml lyslösning (4 °C)
• 25 mL syra-fenol: kloroform (°4 C)
• 5 mL natriumacetatlösning (4 C)°
• 35 mL tvättlösning 1 (rumstemperatur/4 C)°
• 70 ml tvätt 2/3 koncentrat (rumstemperatur/4 °C)
• 100 mL RNA senare™ lösning (rumstemperatur)
• 40 filterpatroner (rumstemperatur)
• 80 Collecion-rör (rumstemperatur)
• 100μ L DNas I, 8 U/μ L (-°20 C, frostfritt)
• 850μ L 20X DNase-buffert (-°20 C)
• 1,2 mL DNas-inaktiveringsreagens (-20 °C)
• 1 mL Formaldehyd Load Dye (-20 °C)
Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 40 RNA-isolering från 300-500μ L helblod.
Formatera Filterpatron, Provrör
Isoleringsteknik Organisk extraktion, Spinnkolonn
Reningstid 30 min.
Provtyp Blod
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Microarray Analysis, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 40 förberedelser
Produktlinje Ambion, RiboPure
Kvantitet 40 förberedelser
Startmaterial mängd Upp till 0,5 ml helblod
Mål Totalt RNA
Avkastning 4μ g