Läs mer
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, jäst
Produktkod. 10628999
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10628999 50 beredningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10628999 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1926
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För isolering av extremt högkvalitativt RNA från jäst utan användning av enzymatiska förbehandlingar som kan förändra genuttrycksprofiler.
För isolering av extremt högkvalitativt RNA från jäst utan användning av enzymatiska förbehandlingar som kan förändra genuttrycksprofiler. Varje Invitrogen kitet innehåller tillräckligt med reagens för 50 reningar vardera från 10 7 till 10 8 jästceller.
Det har traditionellt varit svårt att isolera högkvalitativt RNA från jäst på grund av problem med att störa cellerna. Många protokoll använder enzymatiska förbehandlingar som kan påverka genuttrycksmönster. RiboPure-Yeast RNA Isolation Kit använder inga enzymatiska förbehandlingar och ändrar således inte uttrycksprofilerna. Den kombinerar en enkel och effektiv glaspärla/enstegs fenolförmedlad –störning med hjälp av Invitrogen's Vortex Bead Beater Adapter följt av ett glasfiberfilter– baserat RNA-reningssteg. Efter DNase-behandling med medföljande DNA- fri™ Reagens, det resulterande RNA:t är exceptionellt rent och innehåller lite eller inget genomiskt DNA (mindre än 0,05%). Satsen har använts flitigt på Invitrogen att isolera högkvalitativt RNA från Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe , Pichia pastoris och Candida albicans . Satsen ger det högsta utbytet av alla metoder som testats från var och en av dessa arter.
  • Högsta utbyten av totalt RNA tillgängligt
  • Ingen enzymatisk förbehandling krävs
  • Inkluderar DNA- fri™ Reagenser
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Applikationer :
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från jäst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •50 1,5-ml rör med skruvlock; förvara i rumstemperatur
• 50 filterpatroner; rumstemperatur
• 100 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur
• 24 ml lyseringsbuffert; 4°C
• 2,4 ml 10% SDS; 4 °C
• 24 mL Fenol: Kloroform: IAA; 4 °
•C 95 mL bindningsbuffert; 4 °
•C 35 mL tvättlösning 1; 4 °
•C 50 mL tvättlösning 2/3 (koncentrerad); 4 °
•C 5 ml elueringslösning; 4 °C
• 80 g Zirconia Beads; -20 °C
•550μ L 10X DNas 1-buffert; -20 °C
•200μ L DNas 1; -20 °
•C 550μ L DNase-inaktiveringsreagens; -20 °C
Isoleringsteknik Spin Column (glasfiberfilter)
Reningstid 1,5 tim. (Inklusive DNase-behandling)
Elueringsvolym 50 100–μ L
Provtyp Jästsvampar
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Ruta 1: Torris
Box 2: Rumstemperatur
Startmaterial mängd Upp till 10 8 celler
Avkastning Upp till 300μ g