Läs mer
Invitrogen™ Århundrade™ -Plus RNA-markörer
Beskrivning
Invitrogen™ RNA-talet™ -Plus-markörer är omärkta för färgning med EtBr och tillhandahålls i ett rör som innehåller 50μ g vid en koncentration av 1 mg/ml. Markörer förblandas för att ge motsvarande färgning på en 5 % polyakrylamid/8 M ureagel och är användbara som RNA-storleksstandarder vid denaturerande gelelektrofores. 1 till 2μ g (2 till 4μ L) markörer kommer att generera 7 distinkta band på en TBE-urea akrylamidgel med EtBr-färgning. Testad för att vara nukleasfri och stabil över natten vid 37 °C. Kompatibel med denaturerande agaros och denaturerande polyakrylamidgeler.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik nedan– 70 °C. |
| Koncentration | 1 mg/ml |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 0,1 till 1 kb |
| Gelkompatibilitet | Denaturerande agarosgeler, denaturerande polyakrylamidgeler |
| Massa | 50μ g |
| Kvantitet | 1 rör |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | Ambion, RNA-århundradet |
| Produkttyp | RNA-markör |