Läs mer
Invitrogen™ RNA senare -™ICE Frozen Tissue Transition Solution
Produktkod. 10584445
Change view
Kvantitet:
25 ml
10 x 25 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10584445 25 ml -
15227289 10 x 25 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10584445 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7030
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNAlater-ICE är ett nytt reagens för att överföra frusen vävnad till ett tillstånd som lätt kan bearbetas för extraktion av högkvalitativt RNA.
RNAlater-ICE är ett nytt reagens för att övergå frusen vävnad till ett tillstånd som enkelt kan bearbetas för extraktion av högkvalitativt RNA. Frysta vävnader sänks helt enkelt ner i RNAlater-ICE och får tina över natten vid -20 °C. När vävnaderna tinats kan de bearbetas som färska vävnader med standardprocedurer för RNA-isolering. Ingen mer mödosam malning av frusen vävnad för att skydda RNA:t.
  • Bearbeta tidigare frysta vävnader som nyskördade prover
  • Tina vävnader i RNAlater-ICE skyddar RNA från nedbrytning
  • Inget mer vävnadsmalande med mortel och stöt och besvärlig överföring av pulver till rör
  • Enkelt att dela ut frysta vävnadsprover för flera experiment
  • Snabbfrysning av vävnader bevarar RNA
Ofta är vävnader som behöver lagras före RNA-isolering 'snap'- eller 'flash'-frysta på torris eller i flytande kväve för att bevara RNA:ts integritet. RNA i vävnad är stabilt när det är fryst vid -80 °C, men att tina vävnaden före eller under dess brytning kan leda till RNA-nedbrytning. Detta gäller även om vävnaden tinar under denatureringslösningen.
Bearbetning av frysta vävnader är problematiskt
Frysta vävnader mals vanligtvis med en kyld mortel och stötare för att bibehålla RNA-kvaliteten. Flytande kväve måste tillsättas i morteln för att hålla provet fruset medan det mals. För flera prover är denna process arbetsam. Antingen behövs ett separat mortel- och stötset för varje prov, eller så måste setet tinas upp och rengöras efter varje prov för att undvika korskontaminering. Pulveriserad vävnad kan också tina vid överföring till ett homogeniseringskärl. Detta leder ofta till bildande av klumpar som inte lätt sprids i lyslösningen, vilket leder till RNA-nedbrytning och förlust. Mycket små prover bör homogeniseras omedelbart i lyslösning, vilket återigen kan vara besvärligt om det finns flera prover att bearbeta.
Bearbeta frusen vävnad utan att äventyra RNA:s integritet
RNAlater-ICE löser alla dessa problem. Sänk helt enkelt ner frysta vävnadsprover i 10 volymer RNAlater-ICE och förvara över natten vid -20 °C (lösningen förblir flytande vid dessa temperaturer). När vävnaden tinar skyddas RNA:ts integritet. När vävnaden är behandlad kan den säkert förvaras vid 4 °C eller till och med vid rumstemperatur (under en begränsad tid) och kan dissekeras eller bearbetas vidare innan homogenisering i en standard RNA-isoleringslysbuffert. På så sätt kan samma frysta vävnadsprov användas flera gånger för olika experiment utan att kompromissa med RNA:s integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 25 ml RNAlater-ICE-lösning; rumstemperatur
Beskrivning RNA-reagensförvaring
Provtyp Vävnad (fryst)
Kvantitet 25 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Frozen Tissue Transition Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, isopropanol