Läs mer
Invitrogen™ RNA senare™ stabiliseringslösning
Produktkod. 10427114
Change view
Kvantitet:
1 x 250 ml
100 ml
20 x 5 ml
20 x 5 ml, med manuell
50 x 1,5 ml
50 x 1,5 ml, med manuell
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
75ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10427114 500 ml 500ml
10620036 50 x 1,5 ml 75ml
10066334 50 x 1,5 ml, med manuell 75ml
10594445 20 x 5 ml 100ml
10381085 20 x 5 ml, med manuell 100ml
10564445 100 ml 100ml
10391085 1 x 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10427114 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' AM7021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7530.00 SEK
    6701.65 SEK / 500ml
    Save 828.35 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNAlater RNA-stabiliseringslösning stabiliserar och skyddar cellulärt RNA i intakta, ofrysta vävnadsprover, vilket eliminerar behovet av att omedelbart bearbeta vävnadsprover eller frysa prover i flytande kväve för senare bearbetning.
RNAlater RNA-stabiliseringslösning stabiliserar och skyddar cellulärt RNA i intakta, ofrysta vävnadsprover, vilket eliminerar behovet av att omedelbart bearbeta vävnadsprover eller frysa prover i flytande kväve för senare bearbetning. Vävnadsbitar kan skördas och sänkas ner i RNAlater RNA-stabiliseringslösning för lagring utan att äventyra kvaliteten eller mängden RNA som erhålls efter efterföljande RNA-isolering. Fördelar med att använda RNAlater RNA-stabiliseringslösning:
  • Effektivitet – stabiliserar RNA under 1 dag vid 37 °C, 1 vecka vid 25 °C, 1 månad vid 4 °C, eller på obestämd tid vid -20 °C
  • Enkelhet–: ett enda reagens som omedelbart inaktiverar RNaser och stabiliserar RNA i vävnader eller celler
  • Bekvämlighet–: ingen anledning att frysa prover i flytande kväve eller skynda tillbaka prover till laboratoriefrysen
  • Rörlighet – perfekt för vävnadsinsamling 'ute i fält'
  • Mångsidighet – kompatibel med många RNA-isoleringsprocedurer, inklusive de flesta RNA-isoleringskit
Användningsområden
RNAlater RNA Stabilization Solution har testats på olika däggdjursvävnader, växter, E. coli, Xenopus, fisk och Drosophila. Den är idealisk för:
  • Skydd av RNA-integritet i vävnader rika på RNaser
  • Att samla prover från olika tidpunkter utan att behöva bearbeta proverna från varje tidpunkt omedelbart
  • Arkivering av vävnader för framtida mikrodissektion
  • Nedsänkning av djurhålor eller organ för att stabilisera RNA under långa dissektionsprocedurer
  • Att samla prover på platser (t.ex. sjukhus, fältplatser, rymdfärjan) där omedelbar RNA-isolering inte är möjlig
  • Skickar prover på våtis eller till och med i rumstemperatur om det skickas över natten
RNAlater RNA-stabiliseringslösningsprocedur
Den dissekerade vävnaden (mindre än 0,5 cm i en dimension) sänks helt enkelt ner i cirka 5 volymer RNAlater lösning vid rumstemperatur. Lösningen tränger in i cellerna och stabiliserar RNA:t. Provet kan sedan förvaras obegränsat vid -20 °C (vävnaden fryser inte), vid 4 °C i upp till en månad eller vid 25 °C i upp till en vecka. För RNA-isolering tas vävnaden helt enkelt ur RNAlater lösningen och behandlas som om den just hade skördats. De flesta vävnader kan överföras direkt till en lysbuffert och homogeniseras. Prover, behandlade med RNAlater lösning och sedan frysta, kan malas med mortel och stöt eller tinas upp och bearbetas som färsk vävnad utan oro för cellruptur och frisättning av RNaser eftersom RNaserna redan har inaktiverats. Celler kan spinnas ut och sedan tillsättas i lysbufferten, eller i vissa fall kan lösningen RNAlater tillsättas tillsammans med cellerna direkt till lysbufferten.
Kompatibel med en mängd olika procedurer
RNAlater RNA-stabiliseringslösning är kompatibel med enstegs-RNA-isoleringsmetoder, såsom TRIzol Reagens; med glasbindningsmetoder som Qiagens RNeasy eller Ambion RNAqueous kit; med syrafenolextraktionsmetoder såsom Ambion ToTALLY RNA-kit; och med metoder som använder oligo(dT)-selektion av mRNA, såsom Ambion Poly(A)Purist™ kitet. Intern forskning, liksom nyligen publicerad oberoende forskning, visar att användningen av RNAlater RNA-stabiliseringslösning för vävnadslagring inte påverkar resultatet av efterföljande RNA-uttrycksanalysexperiment jämfört med andra bearbetningsmetoder.
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 500 ml RNAlater stabiliseringslösning; rumstemperatur
Beskrivning RNA-reagensförvaring
Provtyp Bakterier, Odlade celler, Vävnad, Jästsvampar
Kvantitet 500 ml