Läs mer
Invitrogen™ RNA senare™ stabiliseringslösning
Produktkod. p-4918684
Change view
Kvantitet:
1 x 250 ml
100 ml
20 x 5 ml
20 x 5 ml, med manuell
50 x 1,5 ml
50 x 1,5 ml, med manuell
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
75ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10620036 50 x 1,5 ml 75ml
10066334 50 x 1,5 ml, med manuell 75ml
10594445 20 x 5 ml 100ml
10381085 20 x 5 ml, med manuell 100ml
10564445 100 ml 100ml
10391085 1 x 250 ml 250ml
10427114 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10620036 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7022
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNAlater RNA-stabiliseringslösning stabiliserar och skyddar cellulärt RNA i intakta, ofrysta vävnadsprover, vilket eliminerar behovet av att omedelbart bearbeta vävnadsprover eller frysa prover i flytande kväve för senare bearbetning.
RNAlater RNA-stabiliseringslösning stabiliserar och skyddar cellulärt RNA i intakta, ofrysta vävnadsprover, vilket eliminerar behovet av att omedelbart bearbeta vävnadsprover eller frysa prover i flytande kväve för senare bearbetning. Vävnadsbitar kan skördas och nedsänkas i RNAlater RNA-stabiliseringslösning för lagring utan att äventyra kvaliteten eller kvantiteten av RNA som erhålls efter efterföljande RNA-isolering. Fördelar med att använda RNA later RNA-stabiliseringslösning:
  • Effektivitet —stabiliserar RNA i 1 dag vid 37°C, 1 vecka vid 25°C, 1 månad vid 4°C, eller obestämd tid vid -20°C
  • Enkelhet —ett enda reagens som omedelbart inaktiverar RNaser och stabiliserar RNA i vävnader eller celler
  • Bekvämt —inget behov av att frysa prover i flytande kväve eller skynda prover tillbaka till labbfrysen
  • Rörlighet —perfekt för vävnadsinsamling på fältet
  • Mångsidighet —kompatibel med många RNA-isoleringsprocedurer, inklusive de flesta RNA-isoleringssatser
Tillämpningar
RNAlater RNA-stabiliseringslösning har testats på en mängd olika däggdjursvävnader, växter, E. coli, Xenopus, fiskar och Drosophila. Idealisk för:
  • Skyddar RNA-integritet i vävnader rika på RNaser
  • Samla in prover från olika tidpunkter utan att behöva bearbeta proverna från varje tidpunkt omedelbart
  • Arkivering av vävnader för framtida mikrodissektion
  • Nedsänkning av håligheter eller organ från djur för att stabilisera RNA under långa dissektionsprocedurer
  • Samla prover på platser (t.ex. sjukhus, fältplatser, rymdfärjan) där omedelbar RNA-isolering inte är möjlig
  • Skicka prover på våt is eller till och med vid rumstemperatur om de skickas över natten
RNAlater RNA-stabiliseringslösningsprocedur
Den dissekerade vävnaden (mindre än 0,5 cm i en dimension) nedsänks helt enkelt i cirka 5 volymer RNAlater -lösning vid rumstemperatur. Lösningen tränger igenom cellerna och stabiliserar RNA:t. Provet kan sedan förvaras på obestämd tid vid -20°C (vävnaden fryser inte), vid 4°C i upp till en månad eller vid 25°C i upp till en vecka. För RNA-isolering avlägsnas vävnaden helt enkelt från RNA later -lösning och behandlas som om den precis hade skördats. De flesta vävnader kan överföras direkt till en lysbuffert och homogeniseras. Prover behandlade med RNAlater -lösning och sedan frysta kan malas med mortel och mortelstöt eller tinas och bearbetas som färsk vävnad utan oro för cellruptur och frisättning av RNaser eftersom RNaserna redan har inaktiverats. Celler kan snurras ut och sedan läggas till lysbuffert, eller i vissa fall kan RNA later -lösning tillsättas tillsammans med cellerna direkt till lysbufferten.
Kompatibel med en mängd olika procedurer
RNA later RNA-stabiliseringslösning är kompatibel med enstegs-RNA-isoleringsmetoder, såsom TRIzol-reagens; med glasbindningsmetoder såsom Qiagens RNeasy eller Ambion RNAqueous kit; med sura fenolextraktionsmetoder såsom Ambion TOTALLY RNA-kit; och med metoder som använder oligo(dT)-selektion av mRNA, såsom Ambion Poly(A)Purist™kit. Intern forskning, liksom nyligen publicerad oberoende forskning, indikerar att användningen av RNAlater RNA-stabiliseringslösning för vävnadslagring inte påverkar resultatet av efterföljande RNA-expressionsanalysexperiment jämfört med andra bearbetningsmetoder.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning RNAlater™-stabiliseringslösning
Produktlinje Ambion, RNAsenare
Produkttyp RNA-reagensförvaring
Kvantitet 50 x 1,5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska