Läs mer
Invitrogen™ RNA- säkert™ RNase-inaktiveringsreagens
Produktkod. 10229254
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10229254 10 ml Varje
10066044 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10229254 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7006
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen™ RNAsecure™ (patentsökta) är ett unikt icke-enzymatiskt reagens som irreversibelt kommer att inaktivera RNaser i lösning.
Invitrogen™ RNAsecure™ (patentsökta) är ett unikt icke-enzymatiskt reagens som irreversibelt kommer att inaktivera RNaser i lösning.
• Ingen autoklavering efter behandling
• Säker, lättanvänd reagens inaktiverar RNaser i lösningar
• Inaktiveringsprocessen kan upprepas för att skydda mot nyligen införda föroreningar
• Kompatibel med nedströmsprocedurer, såsom RT-PCR och in vitro-transkription. Inaktivera RNaser i
Tris och andra lösningar som inte kan behandlas med DEPC RNase-kontamination i reagenser som används för RNA-isolering och analys kan bidra till experimentell inkonsekvens och i värsta fall kan orsaka experimentella misslyckanden.
Traditionellt har DEPC använts för att behandla lösningar som kommer i kontakt med RNA. DEPC-behandling är tidskrävande, möjligen farlig och eliminerar endast RNaser som finns vid tidpunkten för DEPC-behandling. Dessutom kan vissa lösningar (t.ex. primära amininnehållande föreningar såsom Tris) inte behandlas med DEPC alls. Slutligen måste DEPC inaktiveras genom autoklavering efter behandling för att förhindra att det stör nedströms enzymatiska reaktioner.
RNAsecure™ Reagens eliminerar dessa problem. Till skillnad från DEPC, RNAsecure™ kan användas på praktiskt taget alla lösningar och kräver ingen autoklavering efter behandling.
En unik egenskap hos RNAsecure™ är att återuppvärmning efter den första behandlingen kommer att återaktivera det RNase-förstörande medlet för att eliminera alla nya föroreningar. RNAsecure™ levereras som ett 25X koncentrerat lager. Det tillsätts till lösningar som en del av reaktioner (in vitro-transkription, RT-PCR, etc.), före tillsatsen av enzymer, och upphettas till 60 C i °10 minuter för att inaktivera RNas.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara RNA säkert™ vid -20 °C.
För användning med (applikation) RT-PCR, in vitro transkription
Produktlinje Ambion, RNAsäkert
Produkttyp RNase kontrollreagens
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Form Vätska