Läs mer
Invitrogen™ RNAqueous Total RNA-isoleringskit
Beskrivning
De RNAqueous Kitet är för fenolfri total RNA-isolering från 0,1 g till 0,5 g vävnad eller från 10 7 till 10 8 celler, med hjälp av en guanidin-baserad lysis/denatureringsmedel och glasfiberfilterseparationsteknologi.
- Bekväm sprutbaserad filtrering
- Kompatibilitet med vakuumgrenrör vid bearbetning av flera prover
RNAqueous Kit använder en kraftfull kaotropisk lösning för cellys, följt av RNA-bindning till glasfiber inrymt i en luer-lock sprutfilter. Tvätt- och elueringslösningar trycks helt enkelt genom filtret med en standardspruta (ingår ej). Vakuumfiltrering krävs inte; filterenheterna är dock kompatibla med standardvakuumgrenrör för bearbetning av flera prover samtidigt.
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Användningsområden:
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från djurceller och vävnader
Specifikationer
Specifikationer
| Isoleringsteknik | Spin Column (glasfiberfilter) |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växtprover, Vävnad, Virala prover, Jästsvampar |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| För användning med (applikation) | Northern Blotting, nukleasskyddsanalyser, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Inkluderar | 6mL formaldehyd Load Dye; 60 ml lyserings-/bindningslösning; 60 ml vatten för 64 % etanol; 4 ml litiumkloridutfällningslösning; 40 ml tvättlösning 1; 80 ml tvättlösning 2/3 koncentrat; 50 filterpatroner; 100 uppsamlingsrör; 10 ml elueringslösning; Manuell |
| Produkttyp | Kit med manual |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Mål | Totalt RNA |