Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas A, affinitetsrenad, 1 mg/ml
Produktkod. 10544255
Change view
Kvantitet:
1 mg
200μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10544255 1 mg Varje
10095064 200μ g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10544255 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5190.00 SEK
    5034.65 SEK / 1mg
    Save 155.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas- och proteasaktivitet
Ambion RNas A är endonukleas som specifikt klyver 3' av U- och C-rester. Affinity Purified RNase A är avsedd för kritiska tillämpningar när frånvaron av DNas och andra ospecifika nukleasaktiviteter är väsentlig.
  • Levereras i ett rör innehållande 200 μg (1mg/ml)
  • Preparatet innehåller RNase B, en kolhydratisoform av RNase A
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, plasmid DNA-rening
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring -20 °C
Frakt skick Torr is
Enzym RNase
Kvantitet 1 mg
Produkttyp RNase A
Produktlinje Ambion