Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas A, affinitetsrenad, 1 mg/ml
Produktkod. 10095064
Kvantitet:
1 mg
200μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10095064
Brand: Invitrogen™ AM2270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas- och proteasaktivitet
Ambion RNas A är endonukleas som specifikt klyver 3' av U- och C-rester. Affinity Purified RNase A är avsedd för kritiska tillämpningar när frånvaron av DNas och andra ospecifika nukleasaktiviteter är väsentlig.
  • Levereras i ett rör innehållande 200 μg (1mg/ml)
  • Preparatet innehåller RNase B, en kolhydratisoform av RNase A
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, plasmid DNA-rening
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring -20 °C
Frakt skick Torr is
Enzym RNase
Kvantitet 200μ g
Produkttyp RNase A
Produktlinje Ambion