Läs mer
Invitrogen™ RNase BORTA™ Dekontamineringsreagens
Produktkod. 10594063
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10594063 250 ml 250ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10594063 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10328011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.00 SEK
    638.65 SEK / 250ml
    Save 149.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färdig att använda lösning för att eliminera RNas- och DNA-kontamination från laboratorieutrustning.
  • Färdig att använda lösning för att eliminera RNas- och DNA-kontamination från laboratorieutrustning
  • Applicera jämnt över ytan av glas eller plast som ska behandlas och skölj sedan bort det med destillerat vatten
  • Oönskad RNas- och DNA-kontamination elimineras
  • Icke-slipande, icke-cancerframkallande och icke-biologiskt frätande
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 250 ml
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje RNase Iväg
För användning med (applikation) RNA-extraktion
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNASE AWAY
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.