Läs mer
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymmix
Produktkod. p-4918163
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10036284 1 ml 1ml
10638255 5 x 1 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10036284 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2286
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Endonukleasfri, exonukleasfri, proteasfri
RNase Cocktail™ är en blandning av två höggradigt renade ribonukleaser, RNase A (500 U/mL) och RNase T1 (20 000 U/mL) och är fri från DNas och nicking-aktiviteter. Digestion av RNA med enbart RNas A lämnar fragment av RNA som är tillräckligt stora för att vara synliga på agarosgeler och fällas ut i etanol. RNase A klipper efter C- och U-rester och RNase T1 klipper efter G-rester. Följaktligen resulterar en blandning av båda enzymerna i minskning av RNA-fragmentstorleken jämfört med användning av endera ensam.
  • Använd RNase Cocktail för alla situationer, önskvärt för att bryta ner RNA, dvs plasmid minipreps och ribonukleasskyddsanalyser
  • RNase Cocktail levereras i 50 % glycerol för maximal bekvämlighet
  • Enhetskoncentration: RNas A vid 500 U/mL och RNase T1 vid 20 000 U/mL
  • Kvalitetskontroll: RNase Cocktail Enzyme Mix är rigoröst testad för kontaminerande ospecifik endonukleas-, exonukleas- och proteasaktivitet; funktionalitet bestäms i ribonukleasskyddsanalys
  • Enhetsdefinitioner: RNase A: En enhet RNas A är den mängd som krävs för att ge en ökning av absorptionen vid 286 nm med 0,0146 absorbansenheter per minut i en 1 ml volym
  • Enhetsanalysförhållanden: 100 mM Tris-acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA och 1 mM cyklisk 2', 3'-CMP
  • RNase T1: 100 enheter RNase T1 är mängden enzym som ger en ökning av absorptionen vid 260 nm på 0,01428 enheter per min. vid rumstemperatur med användning av 60 μg/ml jäst totalt RNA som substrat
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, plasmid DNA-rening
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration RNas A = 500 U/ml, RNas T1 = 20 000 U/mL
Renhet Endonukleasfri, Proteasfri, Exonukleasfri
Innehåll och lagring Ambion™ RNase Cocktail™ är en enzymblandning som innehåller två högrenade ribonukleaser, RNase A och RNase T1. Enhetskoncentrationen är: RNas A vid 500 U ⁄ml och RNase T1 vid 20 000 U ⁄ml.
Förvara vid -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
Frakt skick Torr is
Enzym RNase
Kvantitet 1 ml
Produkttyp RNAse Cocktail Enzyme Mix
Produktlinje Ambion