Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas I, klonat, 100 U/μ L
Beskrivning
RNas I bryter ned alla RNA-dinukleotidbindningar och lämnar ett 5'-hydroxyl och 2', 3'-cykliskt monofosfat. RNas I kommer att bryta ned vilket RNA som helst till en blandning av mononukleotider, dinukleotider och trinukleotider och bryter inte ner DNA, även om det kommer att binda till DNA. Det har en tydlig preferens för enkelsträngat RNA framför dubbelsträngat RNA, vilket gör att det fungerar bra i ribonukleasskyddsanalyser.
- Levereras i ett rör på 10 000 U (100 U/μ L)
- Endonukleasfri, exonukleasfri, proteasfri
- Rigoröst testad för ospecifik kontaminerande endonukleas-, exonukleas- och proteasaktivitet
- Enhetsdefinition: En enhet är mängden enzym som krävs för att μproducera 1 g syralösligt material från muslever-RNA på 30 minuter. vid 37 °C
DNA& RNA-rening& Analys, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 U/μ L |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | RNase |
| Kvantitet | 10 000 U |
| Produkttyp | RNase I |
| Produktlinje | Ambion |