Läs mer
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Dekontamineringslösning
Produktkod. 10186804
Change view
Kvantitet:
250 ml
4 l
6 x 250 ml
Produkttyp:
Ytdekontamineringslösning
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10186804 4 l Ytdekontamineringslösning Varje
12122000 6 x 250 ml Ytdekontamineringslösning 1500ml
10708345 250 ml Ytdekontamineringslösning 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10186804 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13010.00 SEK
    12099.65 SEK / 4 L
    Save 910.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNase Zap™ RNase Decontamination Solution är en ytdekontamineringslösning som förstör RNaser vid kontakt. Du sprayar helt enkelt RNaseZap™ Lösning på ytan som ska dekontamineras och skölj av den med RNase-fritt vatten.
RNaseZap™ RNase-dekontamineringslösning är en ytdekontamineringslösning som förstör RNaser vid kontakt. Du sprayar RNaseZap™ helt enkelt lösningen på ytan för att dekontamineras och sköljer av med RNase-fritt vatten.
Egenskaper hos RNaseZap™ RNase-dekontamineringslösning:
  • Tar helt bort RNas-kontaminering från glas och plastytor
  • Utmärker sig i att ta bort höga nivåer av RNase-kontaminering medan liknande produkter misslyckas
  • Bevisat effektiv för att ta bort höga koncentrationer av intorkad RNase A
  • Idealiskt för rengöring av arbetsytorer, pipetterar och utrustning som måste vara fri från RNase.
Att använda RNaseZap-lösningen™
Att arbeta med RNA kräver att särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa en RNase-fri miljö. Även spårmängder av RNase kan leda till lägre utbyte från in vitro-transkriptionsreaktioner, nedbrytning under RNA-reningsprotokoll och varierande resultat i RPA och Northerns. RNaseZap™ innehåller tre ingredienser som är aktiva mot RNase och har visat sig vara extremt effektiva för att ta bort RNase-kontaminering från glas, plastytorer, bänkskivor och pipetter. Det har också visat sig vara effektivt för att eliminera RNas-kontaminering från mikrofugerör utan att hämma efterföljande enzymatiska reaktioner. Levereras i en 250 ml flaska.
RNase-kontaminering i mikrofugerör
Även om oro för RNase-kontaminering av ofta hanterade laboratorieutrustning är vanlig och klok, oroar forskare sig ofta inte för RNase-kontaminering i kommersiellt tillverkade produkter som mikrofugerör. Men i en undersökning av sex standard 1,5 ml mikrofugerör där tre sköljdes med RNaseZap™ vatten och tre lämnades obehandlade, hade alla obehandlade rör åtminstone marginella nivåer av RNase-kontaminering, medan ingen av rören som försköljdes med RNaseZap™ kontaminering uppvisades. Dessutom, vid testning av kommersiellt tillgängliga 'RNase-fria' mikrofugerör, hade cirka 10 % viss RNase-kontaminering (data som inte visas). Detta kan mycket väl förklara de oregelbundna resultat som forskare periodvis upplever vid RNA-baserade analyser.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytdekontamineringslösning
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 4 l
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, RNaseZap