Läs mer
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Dekontamineringsservetter Refill
Beskrivning
Invitrogen™ RNaseZap Wipes are RNaseZap™ in a convenient towel format. You simply wipe RNases off of surfaces and rinse with RNase-free water. Supplied as 3 rolls of 100 sheets plus solution to refill existing pop-up dispenser.
Invitrogen RNaseZap™ Servetter är RNaseZap™ i ett bekvämt handduksformat. Du torkar helt enkelt bort RNaser från ytor och sköljer med RNase-fritt vatten. Levereras som 100 popup-ark i en enda behållare.
• Bekvämt handduksformat
• Avlägsnar helt RNase-kontamination från glas- och plastytor Idealisk för rengöring av arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-
fri Fungerar omedelbart vid kontakt; ingen bakning eller autoklavering nödvändig Den populära Invitrogen™ RNaseZap™ finns nu i ett bekvämt torkformat. RNaseZap™ Servetter är utformade för att eliminera RNase-kontamination på arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-fria. RNaseZap™ är en formulering av tre ingredienser som är kända för att vara aktiva mot RNas. Det tar effektivt bort även höga nivåer av RNase-kontamination som liknande produkter inte kan. Med noggrann sköljning, RNaseZap™ lämnar inga rester som är hämmande för enzymatiska reaktioner.
Obs : Komponenterna är förpackade separat. Torkdukarna och RNaseZap™ Lösningen laddas i pop-up dispensern före första användningen.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Torkar |
| Produkttyp | Refill, 3 x 100 våtservetter på rullar |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 300 ark |
| Reagenstyp | RNase kontrollreagens |
| Produktlinje | Ambion, Electro Zap |