Läs mer
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Dekontamineringsservetter Refill
Produktkod. p-4925089
Kvantitet:
100 ark
300 ark
Produkttyp:
Pop-up dispenser, 100 våtservetter
Refill, 3 x 100 våtservetter på rullar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 300
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10092824
Brand: Invitrogen™ AM9786
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen RNaseZap™ Servetter är RNaseZap™ i ett bekvämt handduksformat. Du torkar helt enkelt bort RNaser från ytor och sköljer med RNase-fritt vatten.
Invitrogen RNaseZap™ Servetter är RNaseZap™ i ett bekvämt handduksformat. Du torkar helt enkelt bort RNaser från ytor och sköljer med RNase-fritt vatten. Levereras som 100 popup-ark i en enda behållare.
• Bekvämt handduksformat
• Avlägsnar helt RNase-kontamination från glas- och plastytor Idealisk för rengöring av arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-
fri Fungerar omedelbart vid kontakt; ingen bakning eller autoklavering nödvändig Den populära Invitrogen™ RNaseZap™ finns nu i ett bekvämt torkformat. RNaseZap™ Servetter är utformade för att eliminera RNase-kontamination på arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-fria. RNaseZap™ är en formulering av tre ingredienser som är kända för att vara aktiva mot RNas. Det tar effektivt bort även höga nivåer av RNase-kontamination som liknande produkter inte kan. Med noggrann sköljning, RNaseZap™ lämnar inga rester som är hämmande för enzymatiska reaktioner.
Obs : Komponenterna är förpackade separat. Torkdukarna och RNaseZap™ Lösningen laddas i pop-up dispensern före första användningen.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Torkar
Produkttyp Pop-up dispenser, 100 våtservetter
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 100 ark
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, Electro Zap
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt