Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ RNas III
Beskrivning
Escherichia coli Ribonukleas III (RNas III; EC 3.1.24) är specifikt endoribonukleas. I E. coli klyver RNas III ribosomala RNA (rRNA) prekursorer under mognad av rRNA. Enzym klyver dsRNA till –12 15 bp dsRNA-fragment med 2 till 3 nukleotid 3' överhäng och 5' fosfat och 3' hydroxylterminaler. Termini och överhäng av RNas III-klyvningsprodukter är således desamma som de som produceras av Dicer i eukaryot RNAi-väg. Transfektion av RNas III-klyvningsprodukter kan användas för att inducera RNAi i däggdjursceller (patentsökt).
- Enhet Definition: En enhet definieras som mängden enzym som katalyserar klyvningen av 1 g μav 500 bp dsRNA-substrat till cirka 12 30 –bp fragment på 60 minuter. vid 37 °C
DNA& RNA-rening& Analys, in vitro transkriberad siRNA& Dicer siRNA, Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, RNAi, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | RNase III och 10X Reaction Buffer bör förvaras vid– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | RNase |
| Kompatibel buffert | 10X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 250 enheter |
| Produkttyp | RNas III |
| Produktlinje | Ambion |