Läs mer
Invitrogen™ RNase T1 (1 U/μ L)
Produktkod. 10406734
Change view
Kvantitet:
200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10406734 200μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10406734 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2283
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
RNase T1, 10X RNA-strukturbuffert, 1X alkalisk hydrolysbuffert, jäst-RNA, utfällnings-/inaktiveringsbuffert och gelladdningsbuffert II
Invitrogen™ RNase T1, RNA-Grade klyver 3' av enkelsträngade G-rester och testas för renhet för att säkerställa att inga kontaminerande ribonukleasaktiviteter finns närvarande som skulle kunna klyva på oväntade platser.
Invitrogen™ RNase T1, RNA-Grade klyver 3′ av enkelsträngade G-rester och testas med avseende på renhet för att säkerställa att inga kontaminerande ribonukleasaktiviteter finns närvarande som skulle kunna spjälka vid oväntade platser. Levereras i ett rör på 200 μL (1U/μ L). RNase T1 kan användas för att utföra gränsexperiment för att definiera den minimala RNA-sekvens som krävs för valbara aktiviteter såsom proteinbindning eller katalys. Förutom tillämpningar för RNA-strukturanalys kan RNA-grade ribonukleaser användas för att kartlägga proteinbindningsställen på RNA genom att jämföra klyvningsmönster i närvaro och frånvaro av ett RNA-bindande protein.
  • 100 enheter är mängden enzym som ger en ökning av absorptionen vid 260 nm på 0,01428 enheter/min. vid rumstemperatur med 60μ g/ml jäst totalt RNA som substrat.
  • RNase A (kat. nr. AM2274) klyver 3′ av enkelsträngade C- och U-rester. Kombinationer av de enkel- och dubbelsträngade specifika ribonukleaserna kan ge snabb analys av den fysiska strukturen hos ett intressant RNA.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 U/μl
Innehåll och lagring RNase T1, 10X RNA-strukturbuffert, 1X alkalisk hydrolysbuffert, jäst-RNA, utfällnings-/inaktiveringsbuffert och gelladdningsbuffert II Förvara alla
komponenter på– 20 °C.
Formatera Provrör
Enzym RNase
Trohet (mot Taq) 10X
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 200
Produktlinje Ambion
Produkttyp RNAse T1 PCR Kit
Kvantitet 200μ L
Frakt skick Torr is
Källa RNA
Form Lösning