Läs mer
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit v2
Produktkod. 15276535
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15276535 25 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15276535 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4479768
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
RNaseAlert™ Lab Test Kit v2 upptäcker RNase-aktivitet i en bekväm och känslig fluorimetrisk analys som ger resultat i realtid.
RNaseAlert™ Lab Test Kit v2 upptäcker RNase-aktivitet i en bekväm och känslig fluorimetrisk analys som ger resultat i realtid. Detta kit är lämpligt för att testa ett litet antal prover och för att säkerställa att lösningar, rör, spetsar etc. i ditt labb är RNase-fria. Den här nya versionen innehåller ett känsligare substrat dvs∼ 60 % känsligare än den tidigare versionen. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 25 reaktioner.
  • Upptäcker så lite som ca. 0,3 pg RNas A med en fluorometer
  • Enkel, okomplicerad 30-minutersanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Förvara vid -°20 C:
• 25 rör RNaseAlert™ Substrat v
• 2 250μ L 10X RNaseAlert Lab Test Buffer
• 500μ L RNase
A Förvara i rumstemperatur:
•  50 ml RNaseZap™ Lösning
Förvara vid valfri temperatur:
•  1,75 ml nukleasfritt vatten
Kvantitet 25 reaktioner
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje RNaseAlert
För användning med (applikation) RNA-extraktion