Läs mer
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit
Produktkod. 10249204
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249204 25 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249204 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1964
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test kit är en patentsökt teknologi som upptäcker RNase-aktivitet i en bekväm och känslig analys som ger resultat i realtid.
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test kit är en patentsökt teknologi som upptäcker RNase-aktivitet i en bekväm och känslig analys som ger resultat i realtid. Lämplig för att testa små provantal och kan användas för att säkerställa att lösningar, rör, spetsar etc. är RNase-fria; kitet innehåller tillräckligt med reagens för 25 reaktioner.
  • Upptäcker så lite som 3,5 x 10 -7 enheter (∼ 0,5 pg) RNas A, med en fluorometer eller med ögat
  • Enkelt, okomplicerat 30 min. analysera
  • Övervaka RNas-aktivitet i kolonnfraktioner under proteinrening
  • Använd med DNaseAlert™ för att kvantitativt detektera både RNaser och DNaser i samma prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Innehåll och lagring Förvara florescerande substrat, 10X RNaseAlert Lab Test Buffer och RNase A vid -20 °C.
Lagra RnaseZap™ och nukleasfritt vatten vid rumstemperatur.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 25 reaktioner
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, RNaseAlert