Läs mer
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC System v2
Produktkod. 15286535
Change view
Kvantitet:
480 reaktioner
Förpackningsstorlek:
480 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15286535 480 reaktioner 480 reaktioner
1 options
Produktkod. 15286535 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4479769
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De RNaseAlert™ QC System v2 detekterar RNase-aktivitet i bekväm och känslig fluorimetrisk analys som ger resultat i realtid.
De RNaseAlert™ QC System v2 detekterar RNase-aktivitet i bekväm och känslig fluorimetrisk analys som ger resultat i realtid. Denna version innehåller substrat dvs∼ 60 % känsligare än tidigare version. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 5 x 96 (480) högkapacitetsanalyser.
  • Upptäcker så lite som ca. 0,3 pg RNase A med fluorometer
  • Enkel, okomplicerad 30-minutersanalys
  • Designad för att övervaka RNas-aktivitet i kolonnfraktioner under proteinrening
  • Använd med DNaseAlert™ QC System för att kvantitativt detektera både RNaser och DNaser i samma prov
  • Kompatibel med DNaseAlert QC-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Förvara vid -°20 C:
• 5 rör RNaseAlert™ Substrat v2
• 5 mL 10X RNaseAlert Lab Test
• Buffer 500μ L RNase
A Förvara i rumstemperatur:
•  250 ml RNaseZap™ Lösning
Förvara vid valfri temperatur:
•  50 ml nukleasfritt vatten
Kvantitet 480 reaktioner
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje RNaseAlert
För användning med (applikation) RNA-extraktion
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNaseAlert QC System v2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates