Läs mer
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC-system
Produktkod. 10524065
Change view
Kvantitet:
480 analyser
Produktkod. Kvantitet
10524065 480 analyser
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524065 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1966
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test kit är en patentsökt teknologi som upptäcker RNase-aktivitet i en bekväm och känslig analys som ger resultat i realtid.
Invitrogen™ RNaseAlert™ Labbtestkit upptäcker RNase-aktivitet i en praktisk och känslig analys som ger resultat i realtid. Lämplig för testning av små prover och kan användas för att säkerställa att lösningar, rör, spetsar etc. är fria från RNase; Kitet innehåller tillräckligt med reagenser för 25 reaktioner.
  • Detekterar så lite som 3,5 x 10-7 enheter (∼0,5 pg) RNase A, med fluorometer eller med ögat
  • Enkelt, rakt på sak 30 minuters analys
  • Övervaka RNas-aktiviteten i kolonnefraktioner under proteinrening
  • Använd med DNaseAlert™ för att kvantitativt detektera både RNaser och DNaser i samma prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Innehåll och lagring
Lagra RnaseAlert Substrat, 10X Rnase Alert Buffer, Rnase A och TE Buffer pH 7,0 °vid -20 C.
Förvara RNase Zap-™ lösning och nukleasfritt vatten i rumstemperatur.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 480 analyser
Reagenstyp RNase kontrollreagens
Produktlinje Ambion, RNaseAlert
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNaseAlert QC System
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates