Läs mer
Invitrogen™ Vatten av RT-PCR-kvalitet
Produktkod. 10289774
Change view
Kvantitet:
10 x 1.5 mL
Förpackningsstorlek:
17ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10289774 10 x 1.5 mL 17ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10289774 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9935
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RT-PCR-kvalitetsvatten är certifierat fritt från nukleaser och fritt från nukleinsyrakontamination som kan orsaka falskt positiva signaler i RT-PCR. RT-PCR-kvalitetsvattnet är klart att använda och kräver ingen förberedelse, blandning eller autoklavering.
RT-PCR-kvalitetsvatten är certifierat fritt från nukleaser och fritt från nukleinsyrakontamination som kan orsaka falskt positiva signaler i RT-PCR. RT-PCR-kvalitetsvattnet är klart att använda och kräver ingen förberedelse, blandning eller autoklavering.
Kvalitetskontroll RT-
PCR-kvalitetsvatten testas för prokaryotisk såväl som eukaryot genomisk DNA-kontamination med hjälp av en ultrakänslig PCR-analys. Den tillhandahålls i 10 x 1,5 ml rör. Prokaryotisk DNA-kontamination bedöms genom att utföra PCR med primers till 16S rRNA. Eukaryot DNA-kontamination bedöms genom att utföra PCR med primrar till 18S rRNA. Den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet och är lämplig för alla PCR-applikationer.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Provrör
Behandling(er) Inte DEPC-behandlade
Kvantitet 10 x 1.5 mL
Reningsmetod Autoklavat, membranfiltrerat
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion