Läs mer
Invitrogen™ Laxsperma DNA, klippt (10 mg/ml)
Produktkod. 10249194
Change view
Kvantitet:
10 x 10 mg rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249194 10 x 10 mg rör Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249194 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9680
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Skjuvad laxsperma-DNA är ett mycket effektivt blockerande medel när det används i Northern prehybridiserings- och hybridiseringsbuffertar i en koncentration av 100 till 200μ g/ml.
Skjuvad laxsperma-DNA är ett mycket effektivt blockerande medel när det används i Northern prehybridiserings- och hybridiseringsbuffertar i en koncentration av 100 till 200μ g/ml.
Användning av denna produkt
Detta klippta laxsperma-DNA har behandlats med Proteinas K för att avlägsna alla kontaminerande nukleaser, följt av organisk extraktion med fenol:kloroform och etanolutfällning. Laxsperma-DNA testas noggrant för RNas- och DNas-kontamination och suspenderas i nukleasfritt vatten i ett 1 ml rör i en koncentration av 10 mg/ml (1 ml per rör).
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara ren lösning på– 20 °C
Koncentration 10 mg/mL
För användning med (applikation) Blockera icke-specifik hybridisering
Produkttyp Laxsperma DNA
Produktlinje Ambion
Kvantitet 10 x 10 mg rör
Frakt skick Torr is