Läs mer
Invitrogen™ SDS, 10 % lösning, RNas-fri
Produktkod. 10525975
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10525975 500 ml Varje
10712687 1 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10525975 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9822
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Molekylärbiologi grad, Invitrogen SDS, 10 % lösning levereras i en flaska innehållande 500 ml.
Molekylärbiologisk kvalitet, Invitrogen SDS, 10% lösning levereras i en flaska. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och färdig att använda. SDS används som komponent i både hybridiserings- och tvättbuffertar för norra och södra blots och har många andra användningsområden i laboratoriet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 0.1
Förpackningstyp Flaska
Produkttyp SDS
Produktlinje Ambion
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska