Läs mer
Invitrogen™ SDS, 10 % lösning, RNas-fri
Beskrivning
Molecular biology grade, Invitrogen SDS, 10% Solution is supplied in one bottle. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. SDS is used as a component of both hybridization and wash buffers for northern and Southern blots and has many other uses around the lab.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Koncentration | 0.1 |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produkttyp | SDS |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |