Läs mer
Invitrogen™ SDS, 20 % lösning, RNas-fri
Produktkod. 10625405
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10625405 250 ml 250ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10625405 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9820
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen molekylärbiologisk kvalitet, SDS, 20 % lösning levereras i en flaska innehållande 250 ml.
Invitrogen molekylärbiologisk kvalitet, SDS, 20 % lösning levereras i en flaska innehållande 250 ml. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. SDS används som en komponent i både hybridiserings- och tvättbuffertar för Northern och Southern blots och har många andra användningsområden runt labbet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores & blotting
Produkttyp SDS
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 250 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska