Läs mer
Invitrogen™ Magnetstativ på en plats (för ett 1,5 ml rör)
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
•Magnetisk stativ med ett rör rymmer ett 1,5 ml mikrofugrör
• Med detta stativ ersätts centrifugering av attraktionen mellan fångstkulor i en lösning och magneten i stativet, vilket resulterar i att kulorna samlas på ena sidan av mikrofugröret.
• Således separeras de fångade arterna (t.ex. mRNA) snabbt och effektivt från lösningens övriga komponenter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Magnetiskt ställ |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Magnetiskt ställ |