Läs mer
Invitrogen™ Natriumacetat (3 M), pH 5,5, RNas-fri
Produktkod. 10679075
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679075 100 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10679075 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9740
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologi grad, 3M Natriumacetatlösning levereras i en flaska innehållande 100 ml. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molecular biology grade, 3M Sodium Acetate solution is supplied in one bottle containing 100 mL. The solution is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen's nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Natriumacetat
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 3 M
För användning med (applikation) RNA-applikationer
Förpackningstyp Flaska
pH 5.5
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska