Läs mer
Invitrogen™ Snurra kolumner och rör
Produktkod. 10514635
Change view
Kvantitet:
100 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10514635 100 U Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10514635 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM10065
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
30 kolumner
För snabb eluering av DNA från agarosgelskivor
Skär helt enkelt ut ett band från gelén, placera det i spinnkolonnen och centrifugera i fem minuter. DNA tvingas genom kolonnen in i röret under, medan agaros lämnas kvar. DNA är redo för efterföljande manipulationer såsom restriktionsenzymdigestion eller ligering.
  • Ingen elektroeluering behövs; kolonner kräver endast mikrocentrifug
  • Certifierad DNase- och RNase-fri
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtrerade Filtrerade
För användning med (applikation) DNA-extraktion från Agarose Gels
Formatera Rör, Snurrkolumn
Tipsstil Universal passform
Kvantitet 100 U
Produkttyp Snurra kolumner och rör
Innehåll och lagring Förvara rören i rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Microcentrifuge
Produktlinje Invitrogen