Läs mer
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-fri
Produktkod. p-4926932
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 x 1 l
Förpackningsstorlek:
4 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10239544 500 ml Varje
10085664 1 l Varje
10095664 4 x 1 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10239544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9770
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Molekylärbiologi grad, Invitrogen 20X SSC-lösning levereras i en flaska innehållande 1 L. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Molekylärbiologisk kvalitet, Invitrogen 20X SSC-lösning levereras i en flaska. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och färdig att använda. På grund av den allestädes närvarande förekomsten av RNaser är tillverkning av produkter för användning med RNA särskilt utmanande. Invitrogens™ nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar som är särskilt utformade för att förhindra införsel av nukleaser. Högkänsliga RNasa-analyser utförs i flera olika steg av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagenser testas noggrant för att kontaminera icke-specifik endonuklease-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 20X
Förpackningstyp Flaska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska