Läs mer
Invitrogen™ Stabilized Blood-to-C T™ Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR, kompatibel med PAXgene™ Blod RNA-rör
Beskrivning
Innehåller
Ruta 1
- Digestion Solution 20mL
- PAXgene Tvätta 300 ml.
Ruta 2
- Stopplösning 2mL
- DNase 1 200μ L
The Stabilized Blood-to-CT™ Nucleic Acid Preparation Kit for qPCR makes it possible to perform expression analysis directly from a 500 μL aliquot of human whole blood collected in PAXgene™ Blood RNA tubes without conventional RNA purification. This simple procedure creates a lysate that can go directly into reverse transcription and real-time PCR with the sensitivity and specificity equivalent to conventionally purified RNA. This kit saves time, generates much less waste, and offers a simple workflow that is suitable for a few samples or can easily be incorporated into automated, high throughput applications.
Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR gör det möjligt att utföra expressionsanalys direkt från en 500 L μalikvot av humant helblod som samlats in i PAXgene Blod-RNA-rör utan konventionell RNA-rening. Denna enkla procedur skapar ett lysat som kan gå direkt in i omvänd transkription och realtids-PCR med en känslighet och specificitet som motsvarar konventionellt renat RNA. Detta kit sparar tid, genererar mycket mindre avfall och erbjuder ett enkelt arbetsflöde som är lämpligt för ett fåtal prover eller enkelt kan integreras i automatiserade applikationer med hög genomströmning.
• Upptäck totalt RNA (inklusive miRNA) från Tempus™ Blod RNA-rör utan rening
• Robust —500μ L-prov behandlat vid rumstemperatur med resultat som är likvärdiga med de från renat RNA
• Flexibelt —format Prover kan förberedas i mikrofugrör eller manuella/automatiserade 96-brunnars plattor
Enkelt arbetsflöde utan att ge avkall på känslighet& Specificitet
Processen består av pelletering och tvätt av en 500μ L alikvot från blodröret, följt av ett unikt digestion/DNas-steg som bevarar RNA-integriteten. Beredningen sker helt i rumstemperatur till skillnad från andra produkter som kräver temperaturspecifika inkubationssteg. Upp till 96 prover kan förberedas på halva tiden det tar för konkurrenskraftig spinkolonnrening för att endast bearbeta 12 prover, med mindre praktisk ansträngning. Det resulterande lysatet kan lagras för senare användning (1 timme vid 4 C °eller 5 månader fryst). Denna enkla procedur äger rum i samma provbearbetningsbrunn, från början till slut, vilket innebär att inga provöverföringar sker. Realtids-RT-PCR-data som genereras från lysatet motsvarar resultat som erhållits från konventionellt renat RNA från samma rör och har validerats med följande qPCR-reagens:
• Applied Biosystems™ Hög kapacitet RNA-to-cDNA™ Kit och TaqMan™ Gene Expression Master Mix
• Invitrogen's SuperScript™ VILO™ cDNA Synthesis Kit och TaqMan Gene Expression Master Mix
• Applied Biosystems™ TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit och TaqMan™ Universal Master Mix II
• Applied Biosystems™ TaqMan One-Step RT-PCR Master
Mix Reagents Kit Omvänd transkriptionsreagens för cDNA-syntes, TaqMan master mixar, och TaqMan analyser för realtids-PCR-analys säljs separat och ingår inte i kitet.
Det totala antalet möjliga omvänd transkription och PCR-reaktioner från ett startprov beror på minimiprovkraven för de önskade RT-PCR-kiteterna (se användardokumentationen för detaljer).
Screena, upptäck eller validera
För användare med specifika gener av intresse, har Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR utformats för att möjliggöra snabb screening från en liten mängd startprov (ungefär 5 % av den totala volymen av en korrekt fylld Tempus Blod-RNA-rör per prov). Resten av blodröret kan arkiveras för senare användning eller renas efter behov.
De som utför upptäckts- eller valideringsexperiment med RT-PCR-analys i realtid kommer att spara ansträngning, tid och totala kostnader med Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR– samtidigt som man använder en skalbar process som gör att labb som är flaskhalsade av konventionell rening äntligen kan börja bearbeta prover med lätthet.
miRNA analys
Med det växande fokuset på icke-kodande RNA och dess reglerande roll i utveckling och sjukdom, är det betryggande att veta att dessa små men viktiga RNA-molekyler kan detekteras korrekt med Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR. Våra forskare har testat lysatet med Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit och TaqMan Universal Master Mix II mot en stor panel av TaqMan mikroRNA-analyser och genererade resultat lika med eller bättre än de för den ledande konkurrentens miRNA-reningsprodukt.
Minskat fotavtryck& Mindre avfall = mer besparingar
Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit för qPCR förenklar arbetsflödet och minskar det totala plastavfallet med 75 % (i vikt) för ett jämförbart antal prover som bearbetas via kolonner och genererar inget organiskt avfall. Utrymmesbesparande fotavtryck maximerar frysens kapacitet.
För användare som behöver fullständig rening
Om konventionell RNA-rening fortfarande krävs för restblodslangen, använd MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit. Detta kit maximerar utbytet av totalt RNA från Tempus Blod-RNA-rör med magnetisk pärlbaserad separationsteknik.
PAXgene™ och PreAnalytiX™ är registrerade varumärken för PreAnalytiX GmbH. Ingen sponsring, rekommendation eller anslutning antyds häri.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Kit Components: |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Blod |
| Slutlig produkttyp | Lysater |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll |
| PCR-metod | 1-stegs QRT-PCR, 2-stegs QRT-PCR |
| Produktlinje | Ambion , Blood-to-CT |
| Produkttyp | Nukleinsyraberedningssats |
| Visa mer |