Läs mer
Invitrogen™ SUPERase·In™ RNas-hämmare (20 U/μ L)
Produktkod. p-4918690
Change view
Kvantitet:
10 000 U
2 500 U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10085994 2 500 U Varje
10773267 10 000 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10085994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2694
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Supplied in a single tube
Binder och inaktiverar en mängd olika RNaser
SUPERase·In™ RNase Inhibitor är en proteinbaserad hämmare av icke-humant ursprung som icke-kovalent binder och hämmar de vanligaste och mest besvärliga RNaserna, inklusive RNas A, B, C, 1 och T1. SUPERase·In RNase Inhibitor kan användas i alla applikationer där RNas-kontamination kan vara problematisk. Eftersom det hämmar ett bredare spektrum av RNaser än traditionella RNas-hämmare, SUPERase·In är den mest effektiva RNas-hämmaren som finns tillgänglig, vilket ger en högre nivå av skydd mot nedbrytning. SUPERase·In interfererar inte med andra enzymer såsom RNA-polymeraser, omvänt transkriptas ellerTaq DNA-polymeras. Dessutom är SUPERase In aktiv upp till 65 °C och över ett pH-intervall på 5,5 till 8,5.
  • Tar helt bort RNase-kontamination från glas- och plastytor
  • Utmärker sig på att ta bort höga nivåer av RNase-kontamination där liknande produkter misslyckas
  • Bevisat effektivt för att ta bort höga koncentrationer av påtorkat RNase A
  • Idealisk för rengöring av arbetsytor, pipetter och utrustning som måste vara RNase-fri
Enhetsdefinition
SUPERase·In RNas-hämmare vid 1U/μ L kommer att blockera nedbrytningen av 0,1 μg/μ L-märkt RNA med 2,5 pg/μ L RNas A, 2,5 pg/μ L av RNas I och 0,0075U/μ L av RNase T1, under fyra timmar vid 37 C, °i 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA. Analys är genom att denaturera PAGE. SUPERase·In är för närvarande den enda ribonukleasinhibitorn för vilken enhetsaktiviteten definieras av en sådan funktionell analys.
Om du använder denna produkt med standardmetoder för antikroppsrening, kontakta teknisk support för att diskutera experimentell design.
Genuttrycksanalys och genotypning, in vitro-transkription, PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 mM
Innehåll och lagring Levereras i ett enda rör som ska förvaras vid -20 °C.
Lagringsbuffert: 2 mM KH2PO4 , 8 mM Na2HPO4, 2,7 mM KCl, 137 mM NaCl, pH 7,4 i 50 % glycerol
Produktlinje Ambion, SUPERase•In
Kvantitet 2 500 U
Frakt skick Torr is