Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ T4 RNA-ligas, klonat, 5 U/μ L
Produktkod. 10126774
Change view
Kvantitet:
2 500 enheter, 5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10126774 2 500 enheter, 5μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10126774 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3815.00 SEK
    3700.65 SEK / 2500 enheter
    Save 114.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Katalyserar bildning av en fosfodiesterbindning mellan en 5'-fosforylterminerad nukleinsyradonator och en 3'-hydroxylterminerad nukleinsyraacceptor
  • Substrat inkluderar RNA, DNA och oligonukleotider. Ett rör som innehåller 500U (5U/μ L) tillhandahålls tillsammans med 10X reaktionsbuffert
  • Enzymet kan användas för att märka 5′ ändar av mRNA med oligonukleotider för kartläggningsstudier (RACE), 3′ -ändmärkning av RNA-molekyler och cirkularisering av RNA- och DNA-molekyler
  • Enhetsdefinition: En enhet katalyserar bildningen av 1nmol av [5′-32P ]-rA 12-18 till en fosfatasresistent form på 30 minuter vid 37 °C
DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyramärkning& Oligo Syntes, Oligo Märkning, RNA-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring T4 RNA Ligase och 10X Reaction Buffer bör förvaras vid– 20 °C.
Formatera Provrör
Enzym Ligase
Trohet (mot Taq) 10 X
Antal reaktioner 250
Polymeras SP6 RNA-polymeras
Produktlinje Ambion
Produkttyp T4 Rna Ligase
Kvantitet 2 500 enheter, 5μ L
Frakt skick Torr is
Källa RNA
Form Lösning