Läs mer
Invitrogen™ T7-Oligo(dT)24V Promoter Primer, förankrad (100 ng/μ l)
Beskrivning
Innehåller
Primern levereras i ett enda rör.
Varje Invitrogen primern är PAGE-renad och funktionstestad i omvänd transkription och efterföljande in vitro transkriptionsreaktioner. Promotorprimrar är förankrade med ett G, A eller C (V).
Genuttrycksanalys och genotypning, in vitro-transkription, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | Primern levereras i ett enda rör och bör förvaras kl– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 40 reaktioner |