Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA-polymeras, klonat, 200 U/μ L
Produktkod. 10026284
Change view
Kvantitet:
30 000 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026284 30 000 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10026284 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2085
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta klonade hög renhet Ambion™ T7 RNA-polymeras har en hög specificitet för sin promotor.
Enzymet kommer att transkribera stora mängder RNA från DNA-sekvenser nedströms om promotorn och visar ingen korsning mellan promotorer. Ett rör som innehåller 30 000 U i en koncentration av 200 U/μ L tillhandahålls. Dess höga renhet gör dem idealiska för att syntetisera RNA-hybridiseringsprober med hög specifik aktivitet, biologiskt aktivt mRNA och antisens-RNA. RNA-polymeraset testas noggrant för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas-, proteas- och RNasaktivitet. Enzymets funktionalitet testas i in vitro transkriptionsreaktion under optimal och begränsande UTP-koncentration.
Enhetsdefinition:
En enhet är mängden T7 RNA-polymeras som krävs för att katalysera inkorporeringen av 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minuter vid 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Torr is
Polymeras T7 RNA-polymeras
Produktlinje Ambion
Kvantitet 30 000 enheter