Läs mer
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzymmix (200 U/μ L)
Produktkod. 10505795
Change view
Kvantitet:
30 000 enheter, 200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10505795 30 000 enheter, 200μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10505795 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2718
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ett rör som innehåller 30 000 enheter i en koncentration av 20U/μ L
Högrent enzym som är en blandning av klonat RNA-polymeras och RNas-hämmare
  • Detta enzym har en hög specificitet för sin promotor och transkriberar stora mängder RNA utan korsning mellan promotorer
  • Den levereras i ett rör som innehåller 30 000 U i en koncentration av 200 U/μ L
  • Enzymet innehåller radioaktivt märkta nukleotider tillsammans med många modifierade nukleotider
  • Införande av RNas-hämmare ger ett brett spektrum skydd mot enzymatisk nedbrytning av det syntetiserade RNA:t, vilket gör enzymet idealiskt för syntes av RNA för blöt- och in situ-hybridiseringsprober, RPA-analys, in vitro-translation och antisens-RNA
Enhetsdefinition: En enhet är mängden T7 RNA polymeras T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzymmix krävs för att katalysera inkorporeringen av 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minuter vid 37 °C.
DNA& RNA-rening& Analys, genuttrycksanalys& Genotypning, in vitro transkription, nukleinsyramärkning& Oligo Syntes, RNA-märkning
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Polymeras T7 RNA-polymeras
Produktlinje Ambion
Promotor T7
Kvantitet 30 000 enheter, 200μ L
Koncentration 200 U/μl
Källa DNA