Läs mer
Invitrogen™ TAE (10X), RNas-fri
Beskrivning
Molekylärbiologi grad, Invitrogen 10X TAE levereras i en 1L flaska. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet. Kompatibel med agarosgeler.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores & blotting |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 1 L |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |