Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-C T™ Control Kit
Beskrivning
Innehåller
Xeno RNA-kontroll, 20X Xeno RNA-kontroll TaqMan Genuttrycksanalys och 20X ACTB (β -aktin) TaqMan Genuttrycksanalys för 100 reaktioner.
De Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT Control Kit är designat för användning med TaqMan™ Genexpression Cells-to-CT Kit. Kontrollsatsen inkluderar XenoRNA™ Kontroll, ett syntetiskt RNA-transkript med en unik sekvens som saknar homologi med nuvarande kommenterade biologiska sekvenser, vilket gör den till en idealisk kontroll för alla experiment. Kontrollsatsen innehåller också en TaqMan™ Genuttrycksanalys för XenoRNA™ Kontrollmål och ett TaqMan™ Genuttrycksanalys för den starkt uttryckta endogena kontrollgenenβ -aktin.
- Bekräftar tillräcklig cellinmatning
- Övervakar närvaron av RT eller realtids-PCR-hämmare
- Kontroller för provnormalisering
- Övervaka hämning och bekräfta tillräcklig cellinmatning
- Utvärdera kompatibilitet med nya cellinjer
- Modifiering av intern sond: Icke-fluorescerande släckare (3')FAM (5')MGB (Minor Groove Binder) (3')
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Xeno™ RNA-kontroll, 20X Xeno™ RNA-kontroll Taqman™ Genuttrycksanalys och 20X ACTB (β -aktin) TaqMan™ Gene Expression Assay lagras alla vid -20 C.° Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kontrollmall | XenoRNA™ kontroll (syntetisk RNA-transkript) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Gensymbol | ACTB |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | Ambion, cell-till-CT, TaqMan |
| Visa mer |