Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit
Produktkod. 10625614
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
400 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10625614 100 reaktioner 100 reaktioner
10664844 400 reaktioner 400 reaktioner
10147254 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10625614 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1728
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit gör det möjligt att utföra expressionsanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening.
Gene Expression Cells-to-CT-kitet™ TaqMan™ gör det möjligt att utföra expressionsanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening. Detta kit sparar tid och erbjuder ett enkelt arbetsflöde som passar för några prover eller enkelt kan integreras i automatiserade, höggenomströmningsapplikationer.
TaqMan™ Genuttryckscells-till-CT-kitet är:
  • Komplett optimerat – arbetsflöde inkluderar celllysreagenser med gDNA-borttagning, RT-enzymblandning, buffert och ny TaqMan™ Gene Expression Master Mix
  • Snabb – 7-minuters provförberedelse, inklusive DNase-behandling, vid rumstemperatur
  • Enkla – lyseringsprover i ett rör eller direkt i odlingsplattor
  • Robust – utför genuttrycksanalys på 10 – 100 000 celler per prov; resultat motsvarande de från renat RNA
  • Efficient – innehåller tillräckligt med reagenser för att generera 500 realtids-PCR-resultat från 100 startprover
Med en unik metod för att lysera odlade celler samtidigt som genomiskt DNA tas bort och RNA:s integritet bevaras, TaqMan™ innehåller Gene Expression Cells-to-CT Kit™ omvänd transkription (RT)-reagenser för cDNA-syntes och TaqMan™ Gene Expression Master Mix för realtidsanalys av PCR. TaqMan™ Primerprob-set⁄säljs separat.
Enkel 7-minuters provförberedelse: en del av ett komplett arbetsflöde
Oavsett om du använder plattor eller rör TaqMan™ är Gene Expression Cells-to-CT Kit™ , som använder den enkla 7-minuters provförberedelseproceduren som beskrivs (se figur), utformad för 10 – 100 000 odlade cellprover⁄. Cellerna tvättas i PBS och lyseras i lösning i 5 minuter vid rumstemperatur; DNasebehandling kan utföras samtidigt. Lysen avslutas vid rumstemperatur med en 2-minuters inkubation med Stop Solution. Lysaterna är nu redo för omvänd transkription eller lagring vid –20 °C. Eftersom prover kan bearbetas direkt i kulturbrunnar (96 eller 384 brunnar) minimeras provhantering och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket möjliggör snabb höggenomströmningsbearbetning. Till skillnad från gammaldags, flerstegs RNA-isoleringsprotokoll krävs inga uppvärmnings-, tvätt- eller centrifugeringssteg. Kitet förenklar en arbetsamisk process på 30 –till 60 minuter avsevärt och minskar den till 7 minuter.
Arbetsflödet TaqMan™ för genuttrycksceller-till-CT-kit™ möjliggör oöverträffad genuttrycksutvärdering med någon av de >700 000 TaqMan™ genuttrycksanalyserna. Detta kit har testats omfattande för specificitet med ett brett urval av TaqMan™ genuttrycksanalyser och visar prestanda motsvarande den som erhålls med renat RNA (se figur).
Uppnå oöverträffad prestanda och känslighet
Till skillnad från vissa konkurrerande kit som begränsar mängden lysat i RT-reaktionen till 5 %, TaqMan™ kan Gene Expression Cells-to-CT-kit™ rymma 45 % av den totala RT-reaktionsvolymen som celllysat. Dessutom kan cDNA utgöra upp till 45 % av realtidsvolymen av PCR-reaktionen. Den stora lysatvolymen i den optimerade RT-reaktionen, tillsammans med den stora cDNA-volymen i den efterföljande realtids-PCR med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, leder till maximal känslighet. Mastermixen förstärker målet exakt och exakt, vilket möjliggör detektering av små mängder mål, såsom transkript uttryckta vid låga nivåer.
Förmågan att upptäcka begränsade målmängder testades genom att blanda ett konstant antal mänskliga celler med olika antal musceller. Cellblandningarna förbereddes med TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ och analyserades för en musspecifik och människospecifik gen. Jämförande data genererades på samma sätt med RNA renat med traditionell metodik. Data visar att RNA från så få som 10 musceller kunde detekteras i en bakgrund av RNA från 10 000 mänskliga celler (se figur). Förmågan hos TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT Kit™ att upptäcka relativt låg halts transkript var likvärdig med renat RNA; vid låga nivåer var det överlägset.
Dessutom jämfördes prestandan hos TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT Kit™ med konkurrerande lysatkit och med renat RNA. Indata från 100 – 100 000 celler per lysreaktion undersöktes. Känsligheten hos TaqMan™ Cells-to-CT Kit-protokollet™ var likvärdig med den som erhålls med renat RNA, och den överträffade konkurrentens lysater (se figur). Dessutom visar bristen på hämning vid höga cellindata och den låga variationen mellan tekniska replikater tillförlitligheten hos detta tillvägagångssätt för genuttrycksstudier med odlade celler.
Beprövad prestation, bevisad tillsammans
Alla komponenter i Gene Expression Cells-to-CT-kitet™ TaqMan™ har optimerats för konsekvent och pålitlig prestanda. Detta eliminerar gissningsarbetet med att sätta ihop separata provförberedelser, RT och realtids-PCR-kit. Och TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT-kitet™ har validerats med TaqMan™ Gene Expression Assays för ökad kvalitetskontroll.
Tillbehörsprodukt
TaqMan™ Cells-to-CT™ Control Kit är utformat för användning med TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT Kit™. Detta kit innehåller en endogen kontroll (ACTB) för att normalisera för variation i provbelastning samt en artificiell XenoRNA™ kontroll och motsvarande TaqMan™ Gene Expression Assay för att övervaka effekterna av PCR-hämning.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• Stoppa lösning: 500μ L rör
• DNas I: 55μ L rör
• 20X RT Enzym Mix: 275μ L rör
• Lyslösning: 5,5 ml flaska
• 2X RT-buffert: 5,5 ml flaska
• TaqMan™ Gene Expression Master Mix: 5 m flaska Förvara stopplösning, DNase I och 20X RT Enzyme Mix vid -20 C
.°
Förvara lyslösning, 2X RT-buffert och TaqMan™ Gene Expression Master Mix vid 4 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Polymeras DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje Ambion, cell-till-CT, TaqMan
Produkttyp Gene Expression Cells-to-C Kit
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 100 reaktioner
Omvänt transkriptas M-MLV
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reagenstyp Cellysering
Provtyp Cell