Läs mer
Invitrogen™ TaqMan™ MicroRNA Cells-to-C T™ Kit
Beskrivning
Innehåller
Inkluderar cellysreagens, DNas, TaqMan MicroRNA RT-reagens, och TaqMan Universal PCR Master Mix. 100 provprep rxns, 100 DNase rxns, 100 revers transcription rxns och 500 20 L μPCR rxns för 100 reaktioner.
Först med att erbjuda ett enkelt, komplett arbetsflöde för miRNA-expressionsanalys från några få prover, eller så kan det enkelt integreras i automatiserade applikationer med hög genomströmning.
- Komplett, validerad lösning: Optimerat arbetsflöde inkluderar cellysreagenser, DNase, TAqMan MicroRNA RT-reagenser och TAqMan Universal PCR Master Mix
- Snabbt, enkelt och bekvämt: Förbered prover på 10 minuter; eliminera tråkig RNA-isolering
- Guldstandard specificitet: Uppnå överlägsna resultat med TAqMan MicroRNA-reagenser
- Robust prestanda: Resultat motsvarande renat RNA
- Brett dynamiskt ingångsområde: Linjär detektering från 10 till 100 000 celler
- Färre resurser används, mindre farligt, mindre avfall
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Inkluderar cellysreagens, DNas, TaqMan™ MicroRNA RT-reagens, och TaqMan™ Universal PCR Master Mix. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Polymeras | DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | Ambion , Cells-to-CT , TaqMan |
| Visa mer |