Läs mer
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNas-fri
Produktkod. p-4926936
Kvantitet:
50 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10546935
Brand: Invitrogen™ AM9860
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen TE-buffert är en vanligen rekommenderad lagringslösning för RNA-prover. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0 är i nukleasfritt, ultrarent vatten.
Invitrogen TE-buffert är en vanligen rekommenderad lagringslösning för RNA-prover. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0 är i nukleasfritt, ultrarent vatten. Det sista steget i varje RNA-isoleringsprotokoll är att återsuspendera den renade RNA-pelleten. Efter noggrant isolering av RNA:t är det avgörande att pelleten suspenderas och förvaras i en säker, RNase-fri lösning. TE Buffer framställs av de renaste reagenserna som finns tillgängliga, under noggrant övervakade förhållanden i en toppmodern tillverkningsanläggning. Den utsätts sedan för rigorösa kvalitetskontrollprocedurer för att garantera deras renhet och prestanda.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 10 x 1 ml
Förpackning Flaska